抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
9C2, monoclonal
物種活性
mouse, human
技術
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GPC3(2719)
一般說明
磷脂酰肌醇蛋白聚糖-3或GTR2-2是基因GPC3的蛋白质产物。 它是一种含有糖蛋白的细胞表面硫酸肝素,在调节中胚层组织和器官以及各种癌症的生长和发育中起重要作用。 在其许多已知功能中,它是二肽基肽酶DPP4(CD26)的调节剂。DPP4通过对肠降血糖素和GLP-1激素的作用在葡萄糖代谢中起重要作用。 DPP4也是一种癌症标志物,被认为具有抑癌作用。 从而作为DPP4的调节剂,磷脂酰肌醇蛋白聚糖-3(GPC3)参与了从葡萄糖和血糖调节到肿瘤生长的一切。 磷脂酰肌醇蛋白聚糖-3(GPC3)在肺、肝和肾中表达最高,并且通常在通过转化酶的作用作为裂解产物产生的细胞外空间中发现分泌形式的磷脂酰肌醇蛋白聚糖-3。GPC3中的缺陷会导致1型过度生长综合征(SGBS1)或辛普森畸形综合征(SDYS)。这是一种以产前和产后过度生长(巨人症)伴内脏和骨骼异常为特征的疾病。 EMD-Millipore’s抗GPC3小鼠单克隆抗体(克隆9C2)已在蛋白质印迹中针对重组人蛋白、人HepG2、HEK293、Jurkat和SK-N-SH细胞系裂解物以及大鼠PC-12和小鼠肝细胞裂解物进行了检验。 此外,该克隆已成功用于人肝癌和乳腺癌组织的石蜡包埋免疫组织化学和培养的人HeLa细胞的免疫荧光免疫细胞化学。 最后,已通过流式细胞术在人细胞上成功检验了该克隆,并通过ELISA针对重组抗原进行了检验。
免疫原
在大肠杆菌中表达的人GPC3的纯化重组片段。
應用
使用该小鼠单克隆抗体(抗GPC3抗体,经验证可用于蛋白质印迹、免疫荧光、IHC&流式细胞术的克隆9C2)检测磷脂酰肌醇蛋白聚糖。
免疫组织化学分析: 一个代表性批次以1:100稀释度在人肝和肾组织中检测到GPC3。
免疫荧光分析:一个代表性批次以1:200-1,000稀释度在HeLa细胞中检测到GPC3。
流式细胞术分析:一个代表性批次以1:200-400稀释度在Jurkat细胞中检测到GPC3。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫荧光分析:一个代表性批次以1:200-1,000稀释度在HeLa细胞中检测到GPC3。
流式细胞术分析:一个代表性批次以1:200-400稀释度在Jurkat细胞中检测到GPC3。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
凋亡 - 附加
凋亡 - 附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹在小鼠肝脏、HepG2、HEK293、Jurkat、SK-N-SH、PC-12和F9细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500-2,000稀释度在小鼠肝脏、HepG2、HEK293、Jurkat、SK-N-SH、PC-12和F9细胞裂解物中检测到GPC3。
蛋白质印迹分析:该抗体以1:500-2,000稀释度在小鼠肝脏、HepG2、HEK293、Jurkat、SK-N-SH、PC-12和F9细胞裂解物中检测到GPC3。
標靶描述
观测分子量〜66 kDa。一些裂解物中可能出现未表征的条带。
外觀
纯化的小鼠单克隆抗体,溶于含0.1%叠氮化钠的PBS中
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
小鼠肝脏、HepG2、HEK293、Jurkat、SK-N-SH、PC-12和F9细胞裂解物
小鼠肝脏、HepG2、HEK293、Jurkat、SK-N-SH、PC-12和F9细胞裂解物
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Oncotarget, 7(28), 44406-44416 (2016-06-04)
Gastric cancer is a prevalent tumor that is usually detected at an advanced metastatic stage. Currently, standard therapies are mostly ineffective. Here, we report that Glypican-3 (GPC3) is absent in invasive tumors and metastatic lymph nodes, in particular in aggressive
eLife, 7 (2018-10-31)
In the hippocampus, the classical pyramidal cell type of the subiculum acts as a primary output, conveying hippocampal signals to a diverse suite of downstream regions. Accumulating evidence suggests that the subiculum pyramidal cell population may actually be comprised of