主要文件
MAB8293
Sigma-Aldrich
抗-细小病毒B19抗体,VP2衣壳蛋白的aa 328-344,克隆R92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
R92F6, monoclonal
application:
ELISA
IF
IHC
WB
物種活性:
human
技術:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
25
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
R92F6, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
特異性
识别人细小病毒B19。识别B19的VP1和VP2结构蛋白共有的表位。在B19感染的组织中,MAB8293染色主要位于细胞核中,尽管也可以观察到细胞质染色。
免疫原
从人血浆中纯化的天然细小病毒B19。
表位:a.a.VP2衣壳蛋白的328-344
應用
EIA:1:200。
IFA: 1:200-1:400。
针对福尔马林固定石蜡包埋组织切片的免疫组织化学:1:50-1:100。强烈建议高温柠檬酸盐缓冲液抗原修复。
蛋白质印迹法: 1:1000。
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
抗细小病毒B19抗体,VP2衣壳蛋白的aa 328-344,克隆R92F6是抗细小病毒B19的抗体,用于ELISA、IF、IH(P) & WB。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
形式:纯化
液体,溶于20mM磷酸盐缓冲液,pH7.6和0.25 M NaCl中,含0.1%叠氮化钠作为防腐剂。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自发运之日起,在2–8°C条件下可稳定保存1年。分装保存以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,需在融化后和取下盖子之前将原始样品管进行离心。
分析報告
对照
细小病毒阳性患者样品
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Detection of parvovirus B19 capsid proteins in testicular tissues.
Monica E Polcz,Laura A Adamson,Reva S Datar,Larry J Fowler,Jacqueline A Hobbs
Urology null
Roles of E4orf6 and VA I RNA in adenovirus-mediated stimulation of human parvovirus B19 DNA replication and structural gene expression.
Winter, K; von Kietzell, K; Heilbronn, R; Pozzuto, T; Fechner, H; Weger, S
Journal of virology null
HepG2 hepatocellular carcinoma cells are a non-permissive system for B19 virus infection.
Bonvicini, F; Filippone, C; Manaresi, E; Zerbini, M; Musiani, M; Gallinella, G
The Journal of General Virology null
Neutralization of human parvovirus B19 by plasma and intravenous immunoglobulins.
Jens Modrof,Andreas Berting,Bjorn Tille,Andreas Klotz,Christina Forstner,Sandra Rieger et al.
Transfusion null
Parvovirus B19 VP2-proteins produced in Saccharomyces cerevisiae: comparison with VP2-particles produced by baculovirus-derived vectors.
T Lowin, U Raab, J Schroeder, R Franssila, S Modrow
Journal of Veterinary Medicine. B, Infectious Diseases and Veterinary Public Health null