文件
MAB1948P
Sigma-Aldrich
抗-硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(Perlecan)抗体,克隆A7L6
clone A7L6, from rat
别名:
heparan sulfate proteoglycan 2, Schwartz-Jampel syndrome 1 (chondrodystrophic myotonia), endorepellin (domain V region), perlecan proteoglycan, heparan sulfate proteoglycan of basement membrane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
A7L6, monoclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HSPG2(3339)
相关类别
一般說明
硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(HSPG)广泛分布于所有哺乳动物组织的细胞表面和胞外基质中,尤其在基底膜中心。大脑中的HSPG为肌营养不良蛋白聚糖(dystroglycan)、多配体蛋白聚糖(N-syndecan)、糖基磷脂酰肌醇锚定蛋白聚糖(glypican)和串珠蛋白聚糖(perlecan)。组成硫酸乙酰肝素蛋白聚糖的核心蛋白各有不同,被认为决定了HSPG在细胞膜(syndecan和glypican)与细胞外基质(perlecan和dystroglycan)中的定位。HSPG的潜在功能包括细胞增殖、分化、粘附、迁移和形态发生。
硫酸乙酰肝素蛋白聚糖抗体在组织中稳定地与基底膜强烈反应。克隆A7L6识别大分子硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(perlecan)的IV区域。免疫反应性不依赖于半乳糖胺聚糖结构;因此,识别表位对肝素酶不敏感。
特異性
该抗体识别硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(perlecan)的高分子量核心蛋白。 与层粘连蛋白、胶原IV、巢蛋白或纤连蛋白无交叉反应性(Horiguchi, 1989)。
免疫原
EHS小鼠肿瘤来源硫酸乙酰肝素蛋白聚糖
表位:HSPG核心蛋白
應用
免疫组化分析: 一个先前批次的抗体以 1:100 的稀释度在大细胞癌组织中检测到 硫酸乙酰肝素蛋白聚糖。
蛋白质免疫印迹分析(WB): 一个先前批次已被独立实验室用于WB。 (Hagen, 1993; Brown, 1999)。
免疫沉淀分析(IP): 先前批次已在一个独立实验室中进行了IP测试。 (Couchman, 1989).
研究子类别
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(Perlecan)抗体(克隆A7L6)经过IH、IC、WB & IP应用验证,用于检测硫酸乙酰肝素蛋白聚糖(Perlecan)。
品質
通过免疫细胞化学在HeLa和A431细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析: 1:500稀释的该抗体在HeLa和A431细胞中检测到硫酸乙酰肝素蛋白聚糖。
聯結
替代:MAB1948
外觀
形式:纯化
纯化的大鼠单克隆IgG2aκ溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa和A431细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1