抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
C1-5, monoclonal
物種活性
human, avian
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
運輸包裝
wet ice
特異性
与HBcAg(识别的表位-氨基酸位置70-80周围,主要C决定簇)反应。
物种反应性:
与土拨鼠肝炎病毒核心抗原(WHcAg)有交叉反应,但与鸭乙型肝炎病毒核心抗原(DHcAg)无交叉反应。
物种反应性:
与土拨鼠肝炎病毒核心抗原(WHcAg)有交叉反应,但与鸭乙型肝炎病毒核心抗原(DHcAg)无交叉反应。
免疫原
大肠埃希菌重组纯化HBcAg
表位:核心抗原
應用
感染肝组织和转染培养细胞的ELISA,免疫印迹,免疫沉淀,免疫荧光和免疫过氧化物酶染色。 最佳工作稀释度:对于免疫印迹-1:1000;对于免疫荧光-1:200。最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗乙型肝炎病毒抗体,核心抗原,克隆C1-5,a.a.74-89是用于ELISA、IF、IP、WB、IC、IH的抗乙型肝炎病毒抗体。
研究子类别
传染病 - 病毒
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
传染病
外觀
腹水。 含 0.1% 叠氮化钠的DMEM液体。
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样保存于-20°C下12个月。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Microorganisms, 9(5) (2021-05-06)
Hepatitis B virus is a major human pathogen, which forms enveloped virus particles. During viral maturation, membrane-bound hepatitis B surface proteins package hepatitis B core protein capsids. This process is intercepted by certain peptides with an "LLGRMKG" motif that binds
Assembly Pathway of Hepatitis B Core Virus-like Particles from Genetically Fused Dimers.
The Journal of Biological Chemistry null
A heteroaryldihydropyrimidine activates and can misdirect hepatitis B virus capsid assembly
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102, 8138-8143 (2005)
The structure of the variable regions of mouse monoclonal antibodies to hepatitis B virus core antigen.
Scandinavian Journal of Immunology, 37, 637-643 (1993)
Differentiation of core gene products of the hepatitis B virus in infected liver tissue using monoclonal antibodies
Journal of Medical Virology, 53, 127-138 (1997)