Merck
所有图片(4)
主要文件
MAB1614
Sigma-Aldrich
抗驱动蛋白抗体,重链,A.A.420-445,克隆H2
clone H2, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-HEL-S-61, Anti-KINH, Anti-KNS, Anti-KNS1, Anti-UKHC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
H2, monoclonal
物種活性
sea urchin, rat, chicken, squid, human, mouse
物種活性(以同源性預測)
mammals
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2b
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KIF5B(3799)
一般說明
驱动蛋白是用于细胞内转运和运输的分子马达。它们沿着由ATP水解提供动力的微管电缆移动,因此驱动蛋白是ATP酶。驱动蛋白的主动运动支持几种细胞功能,包括有丝分裂,减数分裂和货物运输(例如轴突运输)。
特異性
与靠近N末端的驱动蛋白重链反应。
免疫原
牛脑驱动蛋白。
表位: a.a.420-445
應用
使用经验证可用于ELISA、IC、IH、IP、FUNC、RIA &WB的抗驱动蛋白抗体(重链,a.a.420-445,克隆H2)检测驱动蛋白。
免疫组化:
先前批次用于多聚甲醛固定的组织。也适用于EM.
免疫细胞化学:
该抗体的一个先前批次已被用于免疫细胞化学中。
免疫沉淀:
该抗体的一个先前批次该抗体已被用于免疫沉淀中。
EIA/RIA:
该抗体的一个先前批次已被用于RIA。
免疫印迹:识别124kDa KHC及其蛋白水解片段。
抑制驱动蛋白介导的转运{Brady,et al PNAS 87(3):1061-1065,1990。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:500的稀释度在10 μg小鼠脑裂解物中检测到驱动蛋白(重链)。
標靶描述
124kda
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2b,溶于含有0.02 M磷酸盐缓冲液、0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8°C可稳定保存6个月。
分析報告
对照
脑组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Opposing microtubule motors drive robust nuclear dynamics in developing muscle cells.
Wilson, MH; Holzbaur, EL
Journal of Cell Science null
T Lynne Blasius et al.
PloS one, 8(9), e76081-e76081 (2013-10-08)
Kinesin motors drive the long-distance anterograde transport of cellular components along microtubule tracks. Kinesin-dependent transport plays a critical role in neurogenesis and neuronal function due to the large distance separating the soma and nerve terminal. The fate of kinesin motors
Muhammad Saad Yousuf et al.
eNeuro, 6(2) (2019-04-09)
Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune, demyelinating disease of the central nervous system. Patients with MS typically present with visual, motor, and sensory deficits. However, an additional complication of MS in large subset of patients is neuropathic pain. To study
Tadashi Nakaya et al.
Scientific reports, 8(1), 15575-15575 (2018-10-24)
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a lethal neurodegenerative disorder that primarily affects motor neurons. Dominant mutations in the RNA binding protein Fused in Sarcoma (FUS) have been identified as causative factors of ALS. Mutation, R495X, results in a premature stop
A non-mammalian type opsin 5 functions dually in the photoreceptive and non-photoreceptive organs of birds.
Ohuchi, H; Yamashita, T; Tomonari, S; Fujita-Yanagibayashi, S; Sakai, K; Noji, S; Shichida, Y
Testing null