無性繁殖
7E3-1B8, monoclonal
物種活性
bovine, rat, mouse
物種活性(以同源性預測)
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... Dlg4(100137840)
human ... DLG4(1742)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
一般說明
突触后密集区(PSD)是位于突触后膜下方的电子密度结构。已经提出了用于PSD的几种功能,包括调节受体数目和聚集,将信号转导分子锚定在突触处以及介导突触前和突触后膜之间的粘连。 最丰富的PSD蛋白是II型钙/钙调蛋白依赖性蛋白激酶([α]CaMKII)的[α]亚基。该蛋白可能在介导某些形式的突触可塑性的突触中的钙介导的信号转导中起作用。PSD的另一个主要蛋白是PSD-95,它是蛋白质鸟苷酸激酶家族(GUK)的成员。
特異性
与重组大鼠PSD-95反应,并在大鼠脑,小鼠脑和牛脑提取物的蛋白质印迹上鉴定出约100 kDa的条带,对应于PSD-95。大鼠脑和小鼠脑组织提取物中还存在约80 kDa和50 kDa的条带。据信PSD-95在突触后膜上引发NMDA受体聚集。
免疫原
重组大鼠PSD-95
應用
免疫细胞化学:
先前批次的该抗体已被用于IC中。
免疫沉淀:
先前批次的该抗体已用于IP。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
先前批次的该抗体已被用于IC中。
免疫沉淀:
先前批次的该抗体已用于IP。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗突触后密度蛋白95抗体(克隆7E3-1B8)是一种抗突触后密度蛋白95的抗体,用于IC、IP &WB。
品質
已通过蛋白质印迹对小鼠脑裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体以1:500的稀释度在10 µg小鼠脑裂解物中检测到PSD-95。
蛋白质印迹分析:
该抗体以1:500的稀释度在10 µg小鼠脑裂解物中检测到PSD-95。
標靶描述
~95 kDa
聯結
替代品:04-1066
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1液体,溶于含有PBS、pH值7.2、0.09%叠氮化钠和50%甘油的缓冲液中。
分析報告
对照
小鼠脑、大鼠脑组织
小鼠脑、大鼠脑组织
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Brain-derived neurotrophic factor restores synaptic plasticity in a knock-in mouse model of Huntington's disease.
The Journal of Neuroscience null
PSD-95 is post-transcriptionally repressed during early neural development by PTBP1 and PTBP2.
Nature Neuroscience null
Activity-dependent local translation of matrix metalloproteinase-9.
The Journal of Neuroscience null
Kv4.2 potassium channels segregate to extrasynaptic domains and influence intrasynaptic NMDA receptor NR2B subunit expression.
Brain Structure &Amp; Function null
Psychopharmacology, 231(23), 4429-4441 (2014-05-02)
Monoamine reuptake inhibitors can stimulate expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and alter long-term potentiation (LTP), a widely used model for the synaptic mechanisms that underlie memory formation. BDNF expression is upregulated during LTP, and BDNF in turn positively modulates