無性繁殖
F4P1A3, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
同型
IgG2b
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
皮质醇。 1 x 109 l/mol。
交叉反应性:
可的松100%
泼尼松龙45%
11-脱氧皮质醇55%
交叉反应性:
可的松100%
泼尼松龙45%
11-脱氧皮质醇55%
免疫原
皮质醇-3-CMO-BSA
表位:3-CMO
應用
免疫测定。
用pH 7.5-8.0的缓冲液稀释至所需工作体积。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
用pH 7.5-8.0的缓冲液稀释至所需工作体积。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
皮质醇抗体(3-CMO,克隆F4P1A3)是一种针对皮质醇的抗体,可用于ELISA。
研究子类别
代谢激素 & 受体
代谢激素 & 受体
研究类别
代谢
代谢
聯結
替代:CBL72
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 溶于 PBS (pH 7.4)、含50% 甘油和 0.1% 叠氮化钠的液体
儲存和穩定性
未稀释的等分试样可在-20°C保存12个月。避免反复冻融。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2