Merck
KVGLG2TTT1
Millipore
Durapore® 0.22 µm,Opticap® XLT囊式
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
别名:
Opticap Gamma Compatible XLT20 Durapore 0.22 μm 1-1/2 in. TC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Opticap® XLT 20
特點
gamma compatible
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
≤28 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
62.5 cm (24.6 in.)
柱標稱長度
20 in. (50 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
1.45 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
15.2 cm (6.0 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤50 mg/capsule
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
T 线/仪表端口:T线
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
灭菌方法
在126 °C下进行 90 分钟的 3 个高压灭菌循环;可耐受45千戈瑞(4.5兆拉德)伽马射线照射;不能连续蒸汽灭菌
分析報告
用水冲洗≥2 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。