Key Documents
KGW3A02TT3
Millipore
Polysep II 1.0/0.2 µm 标称, Opticap® XL 囊式
inlet connection diam. 1-1/2 in., Opticap® XL 2, pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
别名:
Opticap XL2 Polysep II 1.0/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
材料
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Opticap® XL 2
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
prefiltration: suitable
長度
14.2 cm (5.6 in.)
寬度
3.3 in.
柱標稱長度
2 in. (5 cm)
直徑
14.5 cm (5.7 in.)
過濾面積
0.06 m2
入口接頭直徑
1-1/2 in.
入口到出口寬度
14.2 cm (5.6 in.)
出口接頭直徑
1-1/2 in.
雜質
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤45 mg/capsule
基質
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
輸入
sample type liquid
接頭
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
形式:双层
聯結
替代:SN1M040A8
分析報告
可提取物质量:受控室温下,600 mL水冲洗并在水中放置24小时后称量
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅《目视检查指南》(Visual Inspection Guide)第一页和《混合纤维素酯技术简报》(Mixed cellulose esters Tech Brief)的简介部分
  • 储存声明:请参阅《混合纤维素酯技术简报》(Mixed cellulose esters Tech Brief)的简介部分
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2