主要文件
IT5SP0015
Millipore
IT5 Inline Pneumatic Filter Assy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151819
eCl@ss:
32031690
製造商/商標名
Integritest®
高度
1 in.
25 mm
寬度
1 in.
深度
3 in.
重量
16 oz
相容性
for use with INTEGRITEST® 5
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany