Merck
IP05
蛋白质G Plus /蛋白质A琼脂糖悬浮液
Protein G PLUS/Protein A-Agarose mixture specifically formulated for immunoprecipitation.
别名:
亲和树脂, 蛋白G琼脂糖
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116133
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
form
slurry (Liquid)
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for microbiology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
专为免疫沉淀应用而设计。该产品已使用 BSA 进行封闭,以减少非特异性结合,不能用于纯化。
专门配制用于免疫沉淀的蛋白 G PLUS/蛋白 A 琼脂糖混合物。
Application
免疫沉淀法(参见评论)
Physical form
PBS 中 33% 的浆液。
Other Notes
提供琼脂糖溶液以备使用。蛋白 G Plus/蛋白 A 琼脂糖免疫沉淀试剂被 BSA 封闭,不应用于免疫球蛋白纯化或共价交联。对于免疫沉淀反应,建议每 µg 一抗加入 15 µl 溶液。预清除将最大程度地减少非特异性沉淀导致的多余条带。要进行预清除,将与免疫沉淀抗体相同物种的 20 µl 琼脂糖结合物和 1 µg 正常 IgG 加入样品中。当使用免疫印迹进行检测时,某些二抗可以与 BSA 或样品中存在的高浓度的其他蛋白质发生非特异性反应。这可以通过降低二抗的浓度来消除。
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
毒性:标准处理(A)
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)