主要文件
HVLP06225
Millipore
Durapore® 膜过滤装置, 0.45 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NB.24
物料
white PVDF filter
质量水平
特点
hydrophilic
包装
pack of 25 filter
制造商/商品名称
Durapore®
过滤器直径× 厚度
63.5 mm × 125 μm
孔径
0.45 μm pore size
储存温度
room temp
一般描述
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,提取物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜结合的蛋白远小于尼龙、硝酸纤维素和PTFE膜。
性能 & 优势:
提供各种孔径(包括亲水和疏水性膜),满足您的不同应用需求。
Durapore滤膜具有极低的蛋白吸附,最大程度削弱样品滞留,获得最高收率
过滤器编码:HVLP
滤器类型:网式过滤器
应用
澄清过滤生物溶液
其他说明
使用说明
  • 生物体截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存声明:在干燥处储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany