Key Documents
HCKP1-11K-PX17
Millipore
MILLIPLEX®人类免疫肿瘤学检查点蛋白多重检测试剂盒,预混17重Panel 1——免疫肿瘤学多重检测
别名:
17-Plex Immuno-Oncology Kit, Human Checkpoint Protein Panel, Immuno-Oncology 17-Plex Panel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.77
物種活性
human
製造商/商標名
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex® xMAP®)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
免疫检查点蛋白是免疫活化的调节因子,在维持免疫稳态、防止自身免疫和参与肿瘤免疫逃逸中发挥着关键作用。这种免疫系统分子在免疫应答中既可以作为激动剂(共刺激检查点分子),也可以作为拮抗剂(共抑制检查点分子)。近年来,检查点抑制剂药物靶向抑制免疫检查点蛋白,如CTLA-4和PD-L1,通过提高抗肿瘤免疫反应和在某些恶性肿瘤的治疗中挽救生命,已被证明可发挥有效的癌症免疫治疗作用。 作为激活受体或抑制受体,免疫检查点蛋白可以表达在免疫细胞和/或肿瘤细胞上。许多免疫检查点蛋白也可表达为可溶性蛋白,进入血液循环和肿瘤以及肿瘤微环境中,作为肿瘤等各种疾病免疫治疗的生物标志物。MILLIPLEX®人类免疫肿瘤学检查点蛋白多重检测试剂盒(Panel 1)是17重试剂盒,用于同时定量测定血清、血浆和组织/细胞培养样本中的以下全部分析物:BTLA(B、T淋巴细胞弱化因子)、CD27(分化簇27)、CD28(分化簇28)、CD40(分化簇40)、CD80/B7-1(分化簇80/B7-1)、CD86/B7-2(分化簇86/B7-2)、CTLA-4(细胞毒性淋巴细胞活化相关抗原4)、GITRL(TNFRSF18/AITR/GITR受体配体)、GITR(糖皮质激素诱导的肿瘤坏死因子受体)、HVEM(疱疹病毒入侵因子)、ICOS(T细胞可诱导共刺激分子)、LAG-3(淋巴细胞活化基因3)、PD-L1(程序性死亡配体1)、PD-L2(程序性死亡配体2)、PD-1(程序性细胞死亡蛋白1)、TIM-3(T细胞免疫球蛋白黏蛋白3)、TLR-2 (Toll样受体2)。
特異性
本组套中抗体与任何其他分析物之间的交叉反应性不可检出或可忽略不计。
應用
人类免疫肿瘤学检查点蛋白多重检测试剂盒(Panel 1)是一款基于微珠的多因子检测试剂盒,采用Luminex® xMAP技术,可以同时分析人类血清、血浆和细胞培养样品中的17种免疫检查点蛋白。为了达到最佳灵敏度,请过夜(16-18小时)孵育。 血清和血浆样本需要(建议)用分析缓冲液1:2稀释。 组织培养上清液可以不稀释或用对照培养基进行适当稀释。 每孔需要加入25 μL的样品、标准品或对照。可用分析物:BTLA,CD27,CD28,CD40,CD80/B7-1,CD86/B7-2,CTLA-4,GITR,GITRL,HVEM,ICOS,LAG-3,PD-1,PD-L1,PD-L2,TIM-3,TLR-2
包裝
96孔板
儲存和穩定性
试剂盒组件的建议储存温度为2 - 8°C。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
访问文档库
相关内容
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.