产品名称
MCE膜滤器,0.45 μm孔径, Immobilon®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
物料
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
质量水平
描述
90 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Immobilon®
Millipore
参数
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
技术
western blot: suitable
直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
厚度
150 μm
颜色
white
折射率
n/D 1.51
基质
Immobilon®
孔径
0.45 μm pore size
79 % porosity
容量
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
泡点
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
相容性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
检测方法
colorimetric
fluorometric
radioactive
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
- 生物溶液
- 细胞接触
- 需要无表面活性剂表面的小体积
- 废水中病毒样颗粒的分离
- 微塑料分析级水
- 核酸结合,包括eDNA
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3