H1AV7T1G01PP
1 of 10
Millipore
MD0HC10FS1
Millistak+® HC Pod深层过滤器
CVGL71TP3
Durapore® 0.22 µm,小柱
MX0HC10FS1
Millistak+® HC Pro Pod深度过滤器
CTGR71TP1
Aervent® 0.2 µm小柱
MPGL02GH2
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.22 µm滤膜
Sigma-Aldrich
Z527807
Oakton® Acorn™ series pH 6 meter
LAGR04TP6
Aervent® 0.2 µm, Optiseal® 小柱
CLGL71TP3
Durapore® 0.22 µm, 高面积,小柱
5.23001
Trocar
HAWP04700
MF-Millipore™ 滤膜,孔径0.45 µm