主要文件
EX0282
Supelco
Ethanol (denatured)
≥95.0%, APHA: ≤20
别名:
Alcohol, Ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O
CAS号:
分子量:
46.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
方案:
95%
产品名称
Ethyl Alcohol, 95% denatured, special
质量水平
方案
95%
表单
liquid
组成
ethanol, 84.0-86.0%
ethyl acetate, 4-5%
methanol, 3-4%
water, 7-10%
颜色
APHA: ≤20
转变温度
flash point 11.7 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
EX0282-8 is packaged in poly coated glass bottles
分析说明
Assay (Ethanol): 84.0-86.0%
Assay (Ethyl acetate): 4-5%
Assay (Methanol): 3-4%
Assay (Water): 7-10%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
53.1 °F
闪点(°C)
11.7 °C