Key Documents
EF5-30C3M
Sigma-Aldrich
EF5缺氧检测试剂盒,Cyanine 3
别名:
Antibody-based EF5 detection
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
品質等級
檢測方法
fluorometric
一般說明
存在许多针对缺氧的成像标记物,并已广泛用于研究中。 EF5是由Cameron Koch博士和Sydney Evans博士在宾夕法尼亚大学开发的一种化合物。注射进入动物组织后,EF5选择性结合血氧不足的细胞并形成加合物。 然后使用直接与花青3偶联的小鼠单克隆抗体克隆ELK3-51选择性结合EF5加合物。
Ef5缺氧检测试剂盒的优点:
Ef5仅以一种形式存在:
吡咪唑(一种替代的缺氧标记物)以两种形式存在;其中一个带电荷且非常亲水,另一个亲脂。 因此,吡咪唑具有非常复杂的生物分布。 在对比/比较中,EF5是亲脂性的且不带电荷,这允许非常快速甚至均匀的组织分布。
可以校准EF5结合图像以提供有关每个细胞PO2值的定量数据(Koch CJ,2002):
可以根据相机设置和通过单独的程序获得的“立方体结合”值来校准从EF5结合获得的荧光图像。 校准图像的强度值与实际组织pO2值直接相关。 结果,这些图像不仅提供了关于血氧不足的区域可能在哪里或可能不在哪里的信息,而且还提供了关于分布和缺氧水平的数据。
参考文献:
Koch CJ(2002)使用氧传感器和2-硝基咪唑EF5测定细胞和组织中绝对氧水平的测量。 酶学方法352:3-31
應用
EF5缺氧检测试剂盒提供了一种灵敏的定量方法,用于检测和测量动物和人类肿瘤、正常组织和细胞中的组织缺氧。
抗体以2 mg/mL的浓缩形式提供。 为了获得最佳性能,应将抗体稀释至至少75 ug/mL的工作浓度。 详情请参阅产品数据表。
研究类别
癌症
成分
EF5化合物,CAS 152721-37-4:(部件号CS222743)。 1个小瓶,包含30 mg。储存于-20°C。
抗-EF5,克隆ELK3-51花青3偶联物,250 ug,:(部件号CS222730)。 1个小瓶,包含125μL小鼠单克隆抗体,浓度为2 mg/mL,配制在PBS、0.1%叠氮化钠、30%甘油和1.5%BSA中。 储存于 -20°C。
儲存和穩定性
将试剂盒储存于-20°C。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
访问文档库
商品
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.