Key Documents
DX0013
Supelco
Desiccant
别名:
Amorphous Silica, Phosphorous Silica
登录查看公司和协议定价
About This Item
形狀
beads
尺寸
8 mesh
顏色
white
儲存溫度
room temp
應用
non-indicating, 8 mesh t.h.e.
分析報告
Color:Clear white
Form:Beads
Mesh size (8 and finer):80% min
Moisture absorption capacity:30% min
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3