主要文件
DRUM0100L01
Millipore
Mobius®聚乙烯桶,100 L
100L used with 3D bag assembly
别名:
Mobius®聚乙烯桶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
质量水平
参数
100 L sample volume
直径
43.70 cm (17.20 in.)
重量
4.99 kg (11 lb)
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany