Merck
所有图片(4)
Key Documents
CYL4039
Sigma-Aldrich
PrecisION® hERG离子通道膜制备
Human ERG ion channel membrane preparation for Radioligand binding Assays.
别名:
Ion Channel Membrane Kit, hERG Channel Membrane Prep
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
製造商/商標名
PrecisION
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
人ERG
人类ether-a-go-go相关基因(hERG)是钾离子通道,对正常心脏复极化至关重要。 在药物筛选模型中,已证明hERG K+通道可抑制多种化合物,其阻滞作用可导致心脏QT间期延长和危及生命的心律失常(Murphy et al.2006)。 与IKr K+通道相关的心脏安全已成为监管机构关注的主要问题,因为已确定hERG通道抑制与QT延长具有最紧密联系(Chiu et al.2004)。Millipore′s hERG膜制剂是由HEK293稳定重组细胞系(Millipore目录号CYL3039)制备的粗制膜制剂,是筛选hERG通道拮抗剂的理想HTS工具。 膜制剂对[3H]-阿司咪唑的Kd为5.2 nM。 使用10 μg/孔hERG膜制剂和3.0 nM[3H]-阿司咪唑,获得了大于4倍的信背比。
細胞系描述
GPCR 细胞系
應用
放射性配体结合试验
生化/生理作用
蛋白靶标:hERG
靶标亚家族:钾
品質
表1. 在hERG膜制剂的竞争结合测定中获得的信背比和特异性结合值。
10 µg/孔
信背比 4.6
特异性结合(cpm) 435
质量标准:1个单位 = 使用[3H]-阿司咪唑)的10 μg膜制剂
使用[3H]-阿司咪唑的Bmax:6.7 pmol/mg
[3H]-阿司咪唑的Kd: 5.2 nM
表2。 使用[3H]-阿司咪唑结合试验和E-Phys试验对各种小分子hERG抑制剂进行排序比较:
使用hERG膜制剂的结合Ki(nM) hERG细胞系的电生理IC50(nM)
Millipore CYL4039M 文献值* IonWorks PPC的Millipore CYL4039 PatchExpress的Millipore CYL4039 膜片钳的文献值
阿司咪唑 3.4 ± 0.7 3.3 ± 0.7 4.6 ± 0.003 ND 0.5
多非利特 5.8 ± 2.428 ± 6NDND15.3 ± 2.5
E-4031 6.1 ± 0.8 58 ± 5115 ± 0.02 144 ± 44 14
匹莫齐特 18.8 ± 2.3 14 ± 4NDND18
西沙必利 104.9 ± 30.9 123 ± 25 75.6 ± 0.02 5 ± 1 44.5 ± 10.6
氟哌啶醇 241.4 ± 21.4 234 ± 20 NDND63
利培酮 >4000 4302 ± 319NDND167
维拉帕米 >4000 3902 ± 529 1332 ± 1203100 ± 400 830
*数据获Chiu et al., 2004
規格
培养条件
推荐测定条件:将膜与放射性配体和未标记竞争剂(测试浓度见图1和2)在非结合96孔板的结合缓冲液中混合,并孵育1-2小时。过滤前,用0.33%聚乙烯亚胺包被FB 96孔收获板(Millipore目录号MAHF B1H)30分钟,然后用25 mM Tris(pH 7.4)、130 mM NaCl、5 mM KCl、0.8 mM CaCl2、0.1%BSA洗涤。 将结合反应物转移至滤板中,并用洗涤缓冲液洗涤6次(每次洗涤每孔250μL)。 将板干燥并计数。
结合缓冲液:10 mM Hepes,pH 7.4,130 mM NaCl,5 mM KCl,0.8 mM MgCl2,1 mM NaEGTA,10 mM葡萄糖,0.1%BSA,过滤并储存于4°C
放射性配体:[3H]-阿司咪唑(Perkin Elmer # NET-1140)
清洗缓冲液:25 mM Tris,pH值7.4,130 mM NaCl,5 mM KCl,0.8 mM MgCl2,0.05 mM CaCl2,0.1%BSA,过滤并储存在4°C
一个包装包含足以进行至少200次测定的膜(单位),其中一个单位是使用3H标记的阿司咪唑产生大于4倍信背比的膜量。
外觀
溶于包装缓冲液中的液体:50 mM Tris(pH值7.4)、10%甘油和1%BSA,不含防腐剂。
包装方法:将膜蛋白在包装缓冲液中调节至指定的浓度,快速冷冻,并保存在-80°C下。
儲存和穩定性
在–70°C下冷冻保存,直至标签上注明的失效日期。 请勿冷冻和解冻。
法律資訊
Precision B+ is a registered trademark of Precision Scientific
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2