About This Item
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
推荐产品
蒸汽密度
4.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
160 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
溶解度
8 g/L
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
紫外吸收
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Stabilized with Alkene.
準備報告
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash