Merck
CHVE71TS3
Millipore
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Cartridge 10
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
别名:
Millipore Express SHR Cartridge Filter 10 in. 0.5/0.1 μm Code 7 Silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
产品名称
Millipore Express® SHRP,小柱, pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
物料
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
Millipore Express®
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
参数
≤27.1  mL/min air diffusion at 3.45  bar (50  psig) and 23 °C ( in water)
0.07 bar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) at 25 °C (forward)
15 psi max. differential pressure (1.0 bar) at 135 °C (forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (forward)
30 psi max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技术
sterile filtration: suitable
长度
10 in.
宽度
2.7 in.
纯化柱标称长度
10 in. (25 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
0.48 m2
杂质
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
输入
sample type liquid
泡点
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
柱代码
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
设备配置:纯化柱
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express 膜制造。
灭菌方法
25 个正向或 22 个正向和 3 个反向 SIP 循环,135 °C,30 分钟,或 3 个正向循环,135 °C,≤1000 mbar (15 psid),30 分钟;25 个高压灭菌循环,每次 60 分钟 @ 126 °C
分析说明
TOC/电导率
在灭菌和20 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用水冲洗≥2 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany