CBL180-I
CD62E [ELAM-1]抗体,克隆1.2B6
clone 1.2B6, from mouse
别名:
E-selectin, CD62 antigen-like family member E, CD62E, ELAM-1, Endothelial adhesion molecule 1, Endothelial leukocyte adhesion molecule 1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 2, P-selectin, CD62 antigen-like family member P, CD62P, GMP-140, Granu
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1.2B6, monoclonal
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SELE(6401)
一般說明
选择素(CD62)是单链跨膜糖蛋白,通过其C型凝集素结构域与包括唾液酸化Lewis X(sLeX)在内的一系列寡糖结构相互作用,充当细胞粘附分子(CAM)。所有三种已知的选择素(分别为L-、E-和P-选择素或CD62L、CD62E、CD62P)具有相似的整体结构域结构,包括N端C型凝集素结构域(钙依赖性凝集素结构域)、EGF样结构域、可变数量的短共有重复序列(SCR)或Sushi结构域(CD62L、CD62E、CD62P分别为2、6和9)、跨膜结构域和胞质尾部。这三种选择素的胞外结构域具有高度同源性,但跨膜和胞质结构域并不保守。E-选择素(CD62E、ELAM-1)和P-选择素(CD22P、GMP-140、LECAM3、PADGEM)主要在炎症部位的内皮细胞上表达,而L-选择素(D62L)仅在白细胞上表达。
特異性
该抗体对活化内皮细胞上表达的人抗原E-选择素(ELAM-1,115 kDa)和P-选择素具有特异性。该配体在中性粒细胞上表达,可能是中性粒细胞与内皮结合的早期。当用作F(ab′)2片段时,该抗体可抑制中性粒细胞与E-选择素和P-选择素的粘附。尽管之前认为只能识别人CD62E,但后来的数据 (Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560) 表明,该抗体还通过与选择素家族这些成员的共同表位结合来识别人CD62P。
應用
CD62E [ELAM-1]抗体(克隆1.2B6)是一种针对CD62E [ELAM-1]的抗体,可用于免疫组化、ELISA、流式细胞术、蛋白质印迹、活性测定。
ELISA分析:代表性批次检测到分离自人PBMC的T细胞诱导HUVEC表达E-选择素(Yarwood, H., et al. (2000).J. Leukoc.Biol. 68(2):233-242)。
ELISA分析:代表性批次在HUVEC上检测到IL-1或TNF刺激诱导的E-选择素表达呈时间依赖性,但在A549细胞上未检测到(Wellicome, S.M., et al. (1990).J.Immunol.144(7):2558-2565)。
流式细胞术分析:代表性批次与转染细胞表面外源性表达的人E-和P-选择素特异性反应,但不与L-选择素反应(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
流式细胞术分析:代表性批次在HUVEC上检测到IL-1或TNF刺激诱导的E-选择素表达(Wellicome, S.M., et al. (1990).J.Immunol.144(7):2558-2565)。
蛋白质印迹分析:代表性批次与E-和P-选择素-IgG融合蛋白特异性反应,但不与L-选择素-IgG融合蛋白反应(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
活性分析:代表性批次阻断HL-60细胞与E-或P-选择素转染细胞的粘附(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
活性分析:代表性批次阻断E-和P-选择素-IgG融合蛋白与唾液酸化Lewis X(sLeX)结合(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
免疫组化分析:代表性批次在丙酮固定的人皮肤组织冷冻切片中检测到ELAM-1免疫反应性(Groves, R.W., et al. (1991).Br. J. Dermatol.124(2):117-123)。
免疫沉淀分析:代表性批次可免疫沉淀TNF刺激的HUVEC裂解液中的E-选择素和相关蛋白(Wellicome, S.M., et al. (1990).J.Immunol.144(7):2558-2565)。
ELISA分析:代表性批次在HUVEC上检测到IL-1或TNF刺激诱导的E-选择素表达呈时间依赖性,但在A549细胞上未检测到(Wellicome, S.M., et al. (1990).J.Immunol.144(7):2558-2565)。
流式细胞术分析:代表性批次与转染细胞表面外源性表达的人E-和P-选择素特异性反应,但不与L-选择素反应(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
流式细胞术分析:代表性批次在HUVEC上检测到IL-1或TNF刺激诱导的E-选择素表达(Wellicome, S.M., et al. (1990).J.Immunol.144(7):2558-2565)。
蛋白质印迹分析:代表性批次与E-和P-选择素-IgG融合蛋白特异性反应,但不与L-选择素-IgG融合蛋白反应(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
活性分析:代表性批次阻断HL-60细胞与E-或P-选择素转染细胞的粘附(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
活性分析:代表性批次阻断E-和P-选择素-IgG融合蛋白与唾液酸化Lewis X(sLeX)结合(Goda, K., et al., (1999).Eur. J. Immunol. 29(5):1551-1560)。
免疫组化分析:代表性批次在丙酮固定的人皮肤组织冷冻切片中检测到ELAM-1免疫反应性(Groves, R.W., et al. (1991).Br. J. Dermatol.124(2):117-123)。
免疫沉淀分析:代表性批次可免疫沉淀TNF刺激的HUVEC裂解液中的E-选择素和相关蛋白(Wellicome, S.M., et al. (1990).J.Immunol.144(7):2558-2565)。
品質
通过免疫组化在人扁桃体组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体的1:50稀释液在人扁桃体组织中检测到CD62E [ELAM-1]。
免疫组化分析:该抗体的1:50稀释液在人扁桃体组织中检测到CD62E [ELAM-1]。
標靶描述
计算分子量为66 kDa。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2