主要文件
BX1670
Supelco
2-Butanone
Meets ACS Specifications GR ACS
别名:
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-159-0
化驗:
≥99% (GC)
bp:
79.6 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
105 hPa ( 20 °C)
蒸汽壓力
105 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
雜質
≤0.0005% Titrable acid
≤0.20% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.0025%
顏色
APHA: ≤15
pH值
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
轉變溫度
flash point -4 °C
溶解度
292 g/L
密度
0.805 g/cm3 at 20 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
分析報告
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.0025% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.20% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1