主要文件
BI0841
Sigma-Aldrich
二氯乙酸去保护溶液(0.36M 二氯乙酸的甲苯溶液)
Biosynthesis Novabiochem®
别名:
去保护溶液(0.36M 二氯乙酸的甲苯溶液)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H2Cl2O2
CAS号:
分子量:
128.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116006
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
产品线
Novabiochem®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
转变温度
flash point 7.8 °C
运输
ambient
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Biosynthesis Novabiochem®
DNA Reagents Label Change Explanation
分析说明
Color (APHA): 20APHA max
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
46.0 °F
闪点(°C)
7.8 °C