主要文件
AP502
Sigma-Aldrich
山羊抗人Ig κ链抗体,经物种吸附处理
1 mg/mL, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
goat
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
1 mg/mL
技术
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
抗体分子通常包含与一对重链共价结合的两条免疫球蛋白轻链。免疫球蛋白轻链有两种类型,用希腊字母κ和λ表示。κ和λ轻链的长度约为250个氨基酸,平均质量约为25 kDa。在免疫球蛋白群体中发现的κ与λ的比例因物种而异。
特异性
与人κ轻链反应。可吸收带有λ轻链的人骨髓瘤蛋白和小鼠免疫球蛋白。
如ELISA和流式细胞仪所示,该抗体可与人κ轻链反应。
免疫原
由Ig κ链制备。用具有κ轻链的人骨髓瘤蛋白超免疫的山羊的混合抗血清。
应用
免疫荧光:≤ 1 μg/106个细胞。
ELISA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
经吸附处理用于双重标记的二抗
片段特异性二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
经物种吸附处理的山羊抗人Ig κ链抗体可检测人的Ig κ链水平 & 已发表 & 经验证可用于ELISA & IF。
外形
亲和色谱法
形式:纯化
通过亲和色谱法对与琼脂糖共价连接的κ轻链的合并人Igs进行纯化。液体溶于1.0 mL 100 mM硼酸盐缓冲盐水,pH值8.2。
储存及稳定性
从收到之日起,在2°-8°C无菌条件下冷藏保存12个月。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Kathrin Andrich et al.
The Journal of biological chemistry, 292(6), 2328-2344 (2016-12-30)
Intervention into amyloid deposition with anti-amyloid agents like the polyphenol epigallocatechin-3-gallate (EGCG) is emerging as an experimental secondary treatment strategy in systemic light chain amyloidosis (AL). In both AL and multiple myeloma (MM), soluble immunoglobulin light chains (LC) are produced