主要文件
AP1525725
Millipore
AP15 PREFILTER 257MM 25PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
品質等級
特點
hydrophilic
參數
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
過濾器直徑
257 mm
孔徑
1.0 μm pore size
90 % porosity
一般說明
Filter Code: AP15
Filter Type: 深层滤膜