Key Documents
ABS998
Sigma-Aldrich
抗-STEAP4 抗体
serum, from rabbit
别名:
Metalloreductase STEAP4, Dudulin-4, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 4, Tumor necrosis factor-alpha-induced adipose-related protein, STEAP4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... STEAP4(79689)
一般說明
金属还原酶STEAP4(STEAP4),也称Dudulin-4、前列腺六次跨膜上皮抗原4、肿瘤坏死因子α诱导细胞凋亡相关蛋白,由STEAP4和TIARP基因编码,它是一种可以将Fe3+还原为Fe2+并将Cu2+还原为Cu1+的金属还原酶。STEAP4抑制锚定非依赖性细胞增殖,并将NAD+作为受体。STEAP4 与肥胖和胰岛素抵抗有关,并可能通过调节炎性细胞因子(inflammatory cytokine),涉及发炎性关节炎。研究表明STEAP4 在全身性代谢稳态中起着重要作用,结合了炎性和代谢反应。STEAP4可与PTK2/FAK1相互作用,并使其磷酸化。STEAP4 在白色和棕色脂肪组织细胞,以及肌肉和肝脏细胞中表达。此外,在关节炎小鼠的关节和脾脏中也检测到STEAP4。
免疫原
对应于小鼠STEAP4的重组蛋白。
應用
免疫组化分析:一个代表性批次在脂肪组织、前列腺组织和前列腺癌组织中检测到STEAP4(Freyhaus, H., et al. (2012) Cell Metabolism.16:81-89)。
抗-STEAP4抗体是针对STEAP4的抗体,用于WB、IH。
研究子类别
信号神经科学
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹在小鼠肝脏组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析: 该抗体的1:500稀释液在10 µg小鼠肝脏组织裂解物中检测到STEAP4。
標靶描述
观测值〜58 kDa。计算分子量为52 kDa,但是,STEAP4 在蛋白质印迹中显示为~58 kDa的条带(Freyhaus, H., et al. (2012) Cell Metabolism.16:81-89)。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1