抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat, mouse
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RAB27B(5874)
一般說明
RAB27B,也称C25KG,是Rab GTP酶亚家族一员。RAB27B可作为异戊二烯化的脂质锚定蛋白(anchoring protein),在细胞内囊泡融合和蛋白质运输中起作用。该蛋白大多在睾丸中高度表达,但是也可在其它类型细胞中表达。由于Rab27B与RAB27B一起在各种组织中广泛表达,研究发现RAB27B能够结合所有测试过的Rab27A 效应因子。Rab27A和 Rab27B最初被认为通过享有共同的Rab27 效应因子,发挥冗余的功能。但是,最近的证据表明,通过与不同的Rab27效应因子相互作用,Rab27A和 Rab27B在特定类型的分泌(如外来体分泌和肥大细胞分泌)中起不同的作用,即使在相同类型的细胞中也是如此。Rab27B 对于蛋白质分泌(如胰腺腺泡细胞分泌)的调节特别重要。
免疫原
对应于人Rab27B的带有GST标记的重组蛋白。
應用
研究子类别
信号神经科学
信号神经科学
研究类别
信号传导
信号传导
蛋白印迹分析:一个代表性批次的1:1,000稀释液在10 µg C2C12、小鼠脑和PC3裂解物中检测到Rab27B。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在大鼠腮腺裂解液中检测到Rab27B(Imai, A., et al. (2004).Journal of Cell Science.117:1945-1953)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次对flg-Rab27B 中的Rab27B进行免疫沉淀(Imai, A., et al. (2004).Journal of Cell Science.117:1945-1953)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在大鼠腮腺腺泡细胞中检测到Rab27B(Imai, A., et al. (2004).Journal of Cell Science.117:1945-1953)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在大鼠腮腺裂解液中检测到Rab27B(Imai, A., et al. (2004).Journal of Cell Science.117:1945-1953)。
免疫沉淀分析:一个代表性批次对flg-Rab27B 中的Rab27B进行免疫沉淀(Imai, A., et al. (2004).Journal of Cell Science.117:1945-1953)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在大鼠腮腺腺泡细胞中检测到Rab27B(Imai, A., et al. (2004).Journal of Cell Science.117:1945-1953)。
该抗-Rab27B抗体经验证可用于蛋白质印迹、免疫沉淀和免疫组化中检测Rab27B。
品質
通过蛋白质印迹在小鼠脑组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析: 该抗体的1:1,000稀释液在10 µg小鼠脑组织裂解物中检测到Rab27B。
蛋白质印迹分析: 该抗体的1:1,000稀释液在10 µg小鼠脑组织裂解物中检测到Rab27B。
標靶描述
观测值〜27 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
PloS one, 11(8), e0161443-e0161443 (2016-08-24)
Exosomes are small membrane vesicles released by different cell types, including hepatocytes, that play important roles in intercellular communication. We have previously demonstrated that hepatocyte-derived exosomes contain the synthetic machinery to form sphingosine-1-phosphate (S1P) in target hepatocytes resulting in proliferation
The Journal of biological chemistry, 295(23), 8005-8016 (2020-05-01)
α-Synuclein (αsyn) is the primary component of proteinaceous aggregates termed Lewy bodies that pathologically define synucleinopathies including Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies (DLB). αsyn is hypothesized to spread through the brain in a prion-like fashion by misfolded