Key Documents
ABN481
Sigma-Aldrich
抗-突触足蛋白抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Synaptopodin, SYNPO
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYNPO(11346)
一般說明
突触足蛋白(SYNPO)是一种肌动蛋白相关蛋白,可在调节基于肌动蛋白的树突棘和肾足细胞足突的形状和运动性方面发挥重要作用。它在大脑皮层中表达。SYNPO基因突变可能与肾病综合征有关。
免疫原
KLH偶联的线性肽,其对应于人SYNPO的C末端附近的序列。
表位:在C端附近。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹&IHC的兔多克隆抗体,抗突触足蛋白抗体检测突触足蛋白。
免疫组化分析: 2.5 µg/mL代表性批次在人大脑组织中检测到SYNPO。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对大鼠脑组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体在15 µg大鼠脑组织裂解液中检测到SYNPO。
標靶描述
观察值〜95 kDa。 Uniprot描述了~74 kDa、~96 kDa和~97 kDa的三种亚型。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
在含有PBS和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
大鼠脑组织裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Yinghui Wang et al.
Renal failure, 46(2), 2381597-2381597 (2024-07-23)
Diabetic kidney disease (DKD) is one of the most common complications of diabetes. It is reported that mesenchymal stem cells (MSCs) derived exosomes (MSCs-Exo) may have great clinical application potential for the treatment of DKD, but the underlying mechanism has
Hani Y Suleiman et al.
JCI insight, 2(16) (2017-08-18)
The architectural integrity of tissues requires complex interactions, both between cells and between cells and the extracellular matrix. Fundamental to cell and tissue homeostasis are the specific mechanical forces conveyed by the actomyosin cytoskeleton. Here we used super-resolution imaging methods
Chunmei Xu et al.
Theranostics, 10(15), 6806-6824 (2020-06-20)
Diabetic nephropathy (DN) is mainly regarded as diabetic glomerulopathy, and its progression is tightly correlated with tubular epithelial lesions. However, the underlying molecular mechanisms linking tubular damage and glomerulopathy are poorly understood. Methods: We previously reported that the upregulation of