抗體表格
unpurified
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NR5A2(2494)
一般說明
核受体亚家族5 A组成员2(UniProt:O00482;也称为α-1-胎蛋白转录因子,B1结合因子,hB1F,CYP7A启动子结合因子,肝细胞转录因子,肝受体同源物1,LRH-1)由人NR5A2(也称为B1F,CPF,FTF)基因(基因ID:2494)所编码。是与乙型肝炎病毒基因增强子II的序列元件′5AACGACCGACCTTGAG-3′ 结合的核受体超家族成员。它包含一个DNA结合区(aa 83-104)和两个NR C4型锌指结构域(aa 86-106和122-146)。它在胰腺中大量表达,但在肝脏中水平降低,在心脏和肺中水平非常低。已在Hep-G2细胞系中证实了其表达。已经描述了通过选择性剪接产生的四种不同的LRH-1亚型。据报告,LRH-1参与转录因子(例如Oct4,HNF1、3和4)的表达调控,已知转录因子参与胚胎发育。它在小鼠早期神经管(E10.5和E12.5)的外套层(MZ)的β-III微管蛋白+和NeuN+神经元中以高水平存在表明其参与了神经分化。(参考文献:Stergiopoulos, A., and Politis, PK (2016).Nat. Commun.DOI: 10.1038/ncomms12230; Venteclef, N et al. (2008).J. Biol. Chem. 283(7); 3694 3701).
特異性
该兔多克隆抗体可检测人和鼠细胞中的核受体亚家族5 A组成员2(NR5A2)。
免疫原
His标记的全长重组人核受体亚家族5 A组成员2,亚型2。
表位:未知
應用
抗NR5A2(LRH1),目录号ABE2867是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向核受体亚家族5 A组成员2,并已在染色质免疫沉淀(ChIP),免疫荧光,免疫沉淀和蛋白质印迹中进行了测试。
染色质免疫沉淀分析:代表性批次在染色质免疫沉淀应用中检测到NR5A2(LRH1)(Kaltezioti,V.,et.al.(2010)。PLoS Biol. 8(12):e1000565; Venteclef, N., et. al. (2010).Genes Dev.24(4):381-95; Boulias, K., et. al. (2005).EMBO J. 24(14):2624-33; Chalkiadaki, A., et. al. (2005).Mol Cell Biol. 25(12):5095-105).
蛋白质印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到NR5A2(LRH1)(Chalkiadaki, A., et. al. (2005).Mol Cell Biol. 25(12):5095-105; Stergiopoulos, A., et. al. (2016).Nat Commun.7:12230).
免疫荧光分析:代表性批次在E10.5(a)、E12.5(b)、E14.5(c)或E16.5(d)小鼠脊髓的免疫荧光YES滴定石蜡切片中检测到NR5A2(LRH1)(Stergiopoulos,A.,et.al.(2016)。Nat Commun.7:12230).
蛋白质印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到NR5A2(LRH1)(Chalkiadaki, A., et. al. (2005).Mol Cell Biol. 25(12):5095-105; Stergiopoulos, A., et. al. (2016).Nat Commun.7:12230).
免疫荧光分析:代表性批次在E10.5(a)、E12.5(b)、E14.5(c)或E16.5(d)小鼠脊髓的免疫荧光YES滴定石蜡切片中检测到NR5A2(LRH1)(Stergiopoulos,A.,et.al.(2016)。Nat Commun.7:12230).
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对 HEK293 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000 的稀释液在10 µg HEK293细胞裂解液中检测到NR5A2 (LRH1)。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000 的稀释液在10 µg HEK293细胞裂解液中检测到NR5A2 (LRH1)。
標靶描述
观察分子量为〜68 kDa;计算分子量为61.33 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
兔多克隆抗血清,含0.05%叠氮化钠。
形式:未纯化
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1