主要文件
ABE1889
Sigma-Aldrich
抗-ZMYND11抗体
serum, from rabbit
别名:
Zinc finger MYND domain-containing protein 11
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse (based on 100% sequence homology)
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Zmynd11(66505)
一般說明
含锌指MYND结构域的蛋白11(UniProt Q8R5C8)由鼠物种中的Zmynd11基因(基因ID 66505)编码。ZMYND11/BS69充当腺病毒E1A和细胞转录因子(包括c-Myb和ETS-2癌蛋白)的协阻遏物。ZMYND11包含几个组蛋白阅读器基序,包括植物同源域(PHD),溴结构域和PWWP域。Lys36-三甲基化组蛋白H3(H3K36me3)在RNA聚合酶II延伸后沉积在转录区域的核小体上,并且发现ZMYND11特异性识别H3K36me3并调节RNA聚合酶II延伸。结合研究表明,组合的PHD-bromo-PWWP(PBP)模块仅介导ZMYND11对H3K36me3的识别,且单独PWWP域对H3K36me,H3K36me2或未甲基化的H3K36亲和力的很少或没有。ZMYND11是一种肿瘤抑制因子,通过在延伸阶段调节RNA聚合酶II发挥非常规转录共抑制因子的作用。乳腺癌患者中ZMYND11的低表达水平与不良预后相关。一致地,ZMYND11过表达抑制体外癌症细胞的生长和体内小鼠的肿瘤形成。
特異性
该抗血清通过U2OS核提取物的蛋白质印迹分析检测到两个免疫反应带,ZMYND11 shRNA处理特异性消除了〜70 kDa条带,但没有消除〜60 kDa条带。通过蛋白质印迹检测非ZMYND11条带不会影响染色质免疫沉淀(ChIP)应用中的抗血清′性能。在ChIP之前用该抗血清通过shRNA处理进行ZMYND11基因沉默,消除了来自非shRNA处理的细胞的免疫沉淀物中存在的DNA片段。另外,用该抗血清获得的ChIP谱与使用抗FLAG抗体和表达FLAG标记的ZMYND11的细胞获得的ChIP谱非常相似。
免疫原
His标记的重组小鼠ZMYND11 C末端片段。
表位:C 端结构域。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹,染色质免疫沉淀(ChIP),ChIP-seq的抗ZMYND11抗体检测ZMYND11。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析: 代表性批次的1:1,000稀释液在ZMYND11 shRNA处理后检测到人骨肉瘤U2OS细胞核提取物中ZMYND11水平下调(由Dr. Hong Wen, UT M.D. Anderson Cancer Center, TX提供)。
染色质免疫沉淀分析:代表性批次使用人骨肉瘤U2OS细胞核提取物通过ChIP检测到c-Myc基因的ZMYND11占据。ZMYND11 shRNA处理大大减少了ChIP中的c-Myc基因片段(由Dr. Hong Wen, UT M.D. Anderson Cancer Center, TX提供)。
染色质免疫沉淀(ChIP)分析:代表性批次使用来自人骨肉瘤U2OS细胞的染色质制剂通过ChIP检测到ZMYND11染色质占据。通过SETD2基因沉默降低H3K36me3水平会降低ZMYND11靶基因的关联性(Wen, H., et al. (2014).Nature.508(7495):263-268).
ChIP-seq分析:使用来自人骨肉瘤U2OS细胞的染色质制剂,通过全基因组ChIP-seq分析,代表性批次检测到ZMYND11靶向的染色质位点。ZMYND11占据的位点高度富含内含子和外显子,但不富含靶基因的启动子(Wen, H., et al. (2014).Nature.508(7495):263-268)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在酵母和QT-6鹌鹑成纤维细胞中检测到外源性表达的人BS69蛋白(Ladendorff, N.E., et al. (2001).Oncogene.20(1):125-132)。
品質
通过蛋白质印迹在U2OS核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500的稀释液在20 µg U2OS核提取中检测到ZMYND11。
標靶描述
观察值〜70 kDa。计算值70.96 kDa(亚型1),64.43 kDa(亚型2),66.59 kDa(亚型3),60.05 kDa(亚型4),60.87 kDa(亚型5)和66.52 kDa(亚型6)。
外觀
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1