主要文件
ABC938
Sigma-Aldrich
抗-TMIGD1抗体
serum, from rabbit
别名:
Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse, human
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TMIGD1(388364)
一般描述
含有跨膜和免疫球蛋白结构域的蛋白1(UniProt Q6UXZ0)由人的TMIGD1(也称为TMIGD)基因(ORF UNQ9372/PRO34164;基因ID 388364)编码。TMIGD1蛋白是在肾小管上皮细胞中表达的粘附分子,在人和鼠物种之间高度保守。TMIGD1调节肾上皮细胞跨上皮电阻,渗透性,迁移和细胞形态,保护肾上皮细胞免受氧化应激和营养不足引起的损伤。过氧化氢显示可诱导TMIGD1泛素化和降解。此外,TMIGD1表达在小鼠急性肾损伤(AKI)和醋酸脱氧皮质酮(DOCA)和氯化钠(DOCA-盐)诱导的慢性高血压肾病模型中下调。TMIGD1产生时带有一个信号肽序列(aa1-29),去除该信号肽序列会产生成熟的单跨膜(a.a.221-241)蛋白带有大的胞外域(a.a.30-220)和一个短的胞质尾区(a.a.242-262)。细胞外区域包含两个C2型Ig样结构域(a.a.30-114&122-207),其介导TMIGD1二聚化。
特异性
该多克隆抗血清可检测糖基化以及未糖基化和去糖基化的TMIGD1。
免疫原
线性肽对应于来自人TMIGD1的第一个C2型Ig样结构域的序列。
表位:第一个C2型Ig样结构域。
应用
抗TMIGD1抗体是针对TMIGD1的抗体,用于蛋白质印迹,免疫组化,免疫沉淀,免疫细胞化学。
研究子类别
粘附(CAMs)
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白印迹分析: 代表性批次的1:500稀释液在10 µg人肾组织裂解物和Raji膜提取物中检测到TMIGD1。
蛋白质印迹分析:代表性批次检测到转染的HEK-293细胞中c-myc标记的鼠TMIDG1的过表达,以及模拟转染的HEK-293细胞中的内源性TMIDG1的过表达。免疫原肽阻断消除了靶带(Arafa,E.,et al.(2015)。Am. J. Pathol.In press).
蛋白质印迹分析:代表性批次在TMIGD1 siRNA转染或过氧化氢处理后检测到HK-2(人肾2)近端肾小管细胞中TMIGD1水平下调。蛋白酶体抑制剂硼替佐米(目录号504314)预处理可阻止H2O2诱导的TMIGD1下调(Arafa,E.,et al.(2015))。Am. J. Pathol.In press).
蛋白印迹分析: 代表性批次在未处理的HK-2(人肾2)近端肾小管细胞裂解物中检测到约45 kDa糖基化的TMIGD1条带,在PNGase-F处理的HK-2细胞裂解物中检测到约29 kDa去糖基化的TMIGD1条带(Arafa,E.,et al.(2015)。Am. J. Pathol.In press).
免疫组化分析:代表性批次在小鼠肾近端和远端肾小管细胞中检测到TMIGD1高表达,而在足细胞中观察到很少的TMIGD1免疫反应性(Arafa,E.,et al.(2015)。Am. J. Pathol.In press).
免疫沉淀分析:代表性批次从过氧化氢处理的HK-2(人肾2)近端肾小管细胞中免疫沉淀高度泛素化的TMIGD1(Arafa,E.,et al.(2015)。Am. J. Pathol.In press).
免疫细胞化学分析:一个代表性批次通过荧光免疫细胞化学染色在转染的HEK-293细胞中检测到c-myc标记的鼠TMIDG1的过表达(Arafa,E.,et al.(2015)。Am. J. Pathol.In press).
质量
通过蛋白质印迹对H1299细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析: 该抗体的1:500 的稀释液在10 µg H1299细胞裂解液中检测到TMIGD1。
目标描述
观察值〜30/39/52 kDa。由于糖基化,目标条带大于计算分子量29.19/25.82 kDa(亚型1的前/成熟形式)和24.28/20.91 kDa(亚型2的前/成熟形式)。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆抗体血清。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1