polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
Streptococcus pyogenes
种属反应性(根据同源性预测)
all
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
GenBank登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
CRISPR相关核酸内切酶Cas9/Csn1(UniProt Q99ZW2;也称SpyCas9)由化脓性链球菌(Streptococcus pyogenes )血清型M1 基因Cas9(也称csn1)基因(基因ID 901176)编码。规律间隔性成簇短回文重复序列 (CRISPR) 是含有碱基序列短重复序列的DNA 位点,与先前可移动元件(antecedent mobile element)互补并靶向侵袭的核酸。每次重复序列之后是以前在病毒暴露而产生的间隔DNA的短片段。Cas9 化脓性链球菌血清型M1′的CRISPR免疫系统中必需的核酸内切酶,赋予机体对外来遗传元件(如质粒和噬菌体)的抵抗力。CRISPR簇被转录并加工成CRISPR RNA(crRNA)。在II型CRISPR系统中,正确处理pre-crRNA需要反式编码的小RNA(tracrRNA)、内源核糖核酸酶3(rnc)和Cas9。Cas9/crRNA/tracrRNA以内切核苷酸的形式裂解与间隔子互补的线性或环状dsDNA靶标。与crRNA不互补的靶链首先进行内切,然后进行3′-5′外切。催化性残基(RuvC中的D10A和HNH中的H840A)的突变可以将 Cas9转化为DNA切口酶(Cas9n),该酶只能裂解与crRNA,互补的链,从而最大程度减少非靶标活性(off-target activity)。
特异性
该多克隆抗体将检测带有RuvC-I区域D10A突变和/或 HNH结构域(如AKA60242.1)H840A突变的Cas9,但是不能检测不带D10A或H840A 突变(如NP_269215)的Cas9 。
免疫原
两种KLH偶联肽的混合物,对应于带D10A和H840A突变的Cas9靶部位序列。
应用
使用经验证可用于免沉淀和蛋白印迹法的该兔多克隆抗-Cas9(D10A/H840A突变体,货号 ABC1490)抗体检测Cas9 D10A/H840A切口酶突变体。
免疫沉淀分析:10 µg 代表性批次对 500 µg转染的HEK293细胞裂解液中外源性表达的Cas9切口酶D10A突变体(带有C末端Myc-DDK 标签)进行了免疫沉淀。
研究范畴
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
质量
通过蛋白质印迹法在表达Cas9切口酶D10A的HEK293转染子的裂解液中进行评价。
蛋白质印迹分析:2 µg 该抗体对 10 µg转染的HEK293细胞裂解液中外源性表达的Cas9切口酶D10A突变体(带有C末端Myc-DDK 标签)进行了免疫沉淀。
蛋白质印迹分析:2 µg 该抗体对 10 µg转染的HEK293细胞裂解液中外源性表达的Cas9切口酶D10A突变体(带有C末端Myc-DDK 标签)进行了免疫沉淀。
目标描述
观测值〜160 kDa。计算分子量为158.3 kDa(根据AKA60242.1)。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
亲和纯化。
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律信息
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1