物種活性
human, rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... F8(302470) , VWF(7450)
rat ... F8(302470)
一般說明
血管性假血友病因子(UniProt:P04275;也称为vWF)由人的VWF(也称为F8VWF)基因(基因ID:7450)编码。vWF是由内皮细胞合成的多聚血浆糖蛋白,在维持止血中起重要作用。它与信号肽(aa 1-22)合成,随后以成熟形式裂解。已知vWF通过在内皮下胶原基质和血小板表面受体复合物GPIb-IX-V之间形成分子桥来促进血小板向血管损伤部位的粘附。vWF还充当凝血因子VIII的伴侣,将其传递至损伤位点,稳定其异二聚体结构并保护其免受血浆过早清除的影响。VWF基因的突变与血管性血友病1-3有关,这是由受损血小板聚集引起的常见出血性疾病。已经描述了通过选择性剪接产生的vWF的两种亚型。
该抗血管性假血友病因子抗体经验证可用于ELISA、免疫组化(IHC)检测血管性假血友病因子。
特異性
AB7356通过针对人蛋白的ELISA和免疫组化对vWF具有特异性。 该抗体在人、大鼠和小鼠的石蜡包埋组织中具有反应性。未检验其他物种。尚未通过蛋白质印迹分析评估抗体对vWF的反应性。
免疫原
从血浆中纯化的人血管性假血友病因子。
應用
免疫组化分析:代表性批次在免疫组化应用中检测到血管性假血友病因子。
ELISA分析:代表性批次在ELISA应用中检测到血管性假血友病因子。
免疫组织化学分析:代表性批次的1:250-1,000稀释液在人大脑皮层、小鼠海马、大鼠小脑和人扁桃体组织切片中检测到血管性假血友病因子。
ELISA分析:代表性批次在ELISA应用中检测到血管性假血友病因子。
免疫组织化学分析:代表性批次的1:250-1,000稀释液在人大脑皮层、小鼠海马、大鼠小脑和人扁桃体组织切片中检测到血管性假血友病因子。
抗血管性假血友病因子,目录号AB7356是一种兔多克隆抗体,可检测血管性假血友病因子,并已测试可用于ELISA,免疫组化和蛋白质印迹。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
品質
免疫组化(石蜡):
来自先前批次的代表性图像。
人大脑皮层的兔抗vWF(AB7356)染色。用柠檬酸盐缓冲液,pH 6.0,20 μg/ml抗vWF,带HRP-DAB的IHC-Select Detection预处理的组织。
来自先前批次的代表性图像。
人大脑皮层的兔抗vWF(AB7356)染色。用柠檬酸盐缓冲液,pH 6.0,20 μg/ml抗vWF,带HRP-DAB的IHC-Select Detection预处理的组织。
標靶描述
250kda
外觀
形式:纯化
纯化的兔免疫球蛋白,溶于含有0.02 M PBS pH 7.6,0.25 mM NaCl,和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8ºC 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Vein wall re-endothelialization after deep vein thrombosis is improved with low-molecular-weight heparin.
Journal of Vascular Surgery null
Antagonizing the ?v ?3 integrin inhibits angiogenesis and impairs woven but not lamellar bone formation induced by mechanical loading.
Journal of Bone and Mineral Research null
Circulation research, 120(9), 1453-1465 (2017-02-09)
Angiogenesis occurs after ischemic injury to skeletal muscle, and enhancing this response has been a therapeutic goal. However, to appropriately deliver oxygen, a precisely organized and exquisitely responsive microcirculation must form. Whether these network attributes exist in a regenerated microcirculation
Stem cells translational medicine, 1(11), 792-802 (2012-12-01)
Stem cells obtained from amniotic fluid show high proliferative capacity in culture and multilineage differentiation potential. Because of the lack of significant immunogenicity and the ability of the amniotic fluid-derived stem (AFS) cells to modulate the inflammatory response, we investigated
PloS one, 7(10), e47494-e47494 (2012-10-17)
Clofazimine is a poorly-soluble but orally-bioavailable small molecule drug that massively accumulates in macrophages when administered over prolonged periods of time. To determine whether crystal-like drug inclusions (CLDIs) that form in subcellular spaces correspond to pure clofazimine crystals, macrophages of