种属反应性
mouse, human
种属反应性(根据同源性预测)
all
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NOS1(4842)
一般描述
细胞产生的高活性氮来源于一氧化氮,如过氧亚硝酸盐、二氧化氮和硝基氯,导致酪氨酸的硝化作用驻留在组织蛋白中。 蛋白质硝基酪氨酸形成的程度提供了一段时间内活性氮种类和潜在细胞损伤的生产指标。 硝基酪氨酸可以通过蛋白质水解物的氨基酸分析来测量,并通过免疫细胞化学技术使用针对硝基酪氨酸半抗原的抗体来进行检测、半定量估计和细胞和组织定位。
特异性
与其他物种的反应性尚未确定。
识别硝化酪氨酸残基。
免疫原
硝化KLH。
应用
使用经验证可用于IH(P) & WB的抗硝基酪氨酸抗体检测硝基酪氨酸。
研究子类别
氧化应激
氧化应激
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:
前一批的1:10 - 1:10 00稀释液成功地用于蛋白质印迹,以检测硝化BSA和硝化卵清蛋白。
免疫组织化学:
1:50-1:100石蜡包埋、10%中性缓冲福尔马林固定小鼠肝脏(经酵母聚糖处理的动物)和正常人小脑组织。组织必须用热诱导表位检索(HIER)预处理。AB5411孵育10分钟,使用Chemicon IHCSelect, HRP-DAB试剂盒(目录号DAB150)产生反应。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
前一批的1:10 - 1:10 00稀释液成功地用于蛋白质印迹,以检测硝化BSA和硝化卵清蛋白。
免疫组织化学:
1:50-1:100石蜡包埋、10%中性缓冲福尔马林固定小鼠肝脏(经酵母聚糖处理的动物)和正常人小脑组织。组织必须用热诱导表位检索(HIER)预处理。AB5411孵育10分钟,使用Chemicon IHCSelect, HRP-DAB试剂盒(目录号DAB150)产生反应。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
质量
免疫组织化学(石蜡)分析:
小鼠大脑(酵母聚糖)的硝基酪氨酸(AB5411)染色,组织用pH 6.0的柠檬酸缓冲液预处理。 使用带有 HRP-DAB 的 IHC-Select Detection 将多克隆抗体稀释至 1:500。免疫反应在海马体中可见。
硝基酪氨酸单克隆的最佳染色: 用酵母聚糖治疗小鼠大脑。
小鼠大脑(酵母聚糖)的硝基酪氨酸(AB5411)染色,组织用pH 6.0的柠檬酸缓冲液预处理。 使用带有 HRP-DAB 的 IHC-Select Detection 将多克隆抗体稀释至 1:500。免疫反应在海马体中可见。
硝基酪氨酸单克隆的最佳染色: 用酵母聚糖治疗小鼠大脑。
联系
替代:AB5386
外形
形式:纯化
纯化兔多克隆抗体溶于含有0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白A
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8ºC条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
阳性对照:酪氨酸残基可以使用过氧亚硝酸盐(目录号20-107)直接在组织切片上原位硝化,以产生阳性对照。组织切片脱蜡后,在载玻片上滴入pH值为7.4的PBS,其中混合10微升过氧亚硝酸盐溶液。注意溶液的pH值保持在7.4。
阳性对照:酪氨酸残基可以使用过氧亚硝酸盐(目录号20-107)直接在组织切片上原位硝化,以产生阳性对照。组织切片脱蜡后,在载玻片上滴入pH值为7.4的PBS,其中混合10微升过氧亚硝酸盐溶液。注意溶液的pH值保持在7.4。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Hyperglycemia accelerates apparent diffusion coefficient-defined lesion growth after focal cerebral ischemia in rats with and without features of metabolic syndrome.
Tarr, D; Graham, D; Roy, LA; Holmes, WM; McCabe, C; Mhairi Macrae, I; Muir, KW; Dewar, D
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
iNOS activity is necessary for the cytotoxic and immunogenic effects of doxorubicin in human colon cancer cells.
De Boo, S; Kopecka, J; Brusa, D; Gazzano, E; Matera, L; Ghigo, D; Bosia, A; Riganti, C
Molecular Cancer null
NAD(P)H oxidase-derived reactive oxygen species contribute to age-related impairments of endothelium-dependent dilation in rat soleus feed arteries.
Trott, DW; Seawright, JW; Luttrell, MJ; Woodman, CR
Journal of Applied Physiology (1985)
Ferric carboxymaltose-mediated attenuation of Doxorubicin-induced cardiotoxicity in an iron deficiency rat model.
Toblli, JE; Rivas, C; Cao, G; Giani, JF; Funk, F; Mizzen, L; Dominici, FP
Chemotherapy Research and Practice null
Decreasing mitochondrial fission alleviates hepatic steatosis in a murine model of nonalcoholic fatty liver disease.
Galloway, CA; Lee, H; Brookes, PS; Yoon, Y
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null