文件
AB3532P
Sigma-Aldrich
上皮钠通道β抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
ENaC-beta
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SCNN1B(6338)
相关类别
特異性
可识别大鼠上皮钠通道β(ENaC β)。免疫原与其他ENaC亚基没有明显的序列同源性。
免疫原
大鼠ENaC β N端附近的20个氨基酸的肽序列。 免疫原序列在小鼠中100%保守,在兔中94%,在人中81%,在绵羊中76%,在爪蟾中64%。
應用
研究子类别
离子通道&转运蛋白
神经炎症&疼痛
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:使用ECL为1-10μg/mL83-90 kDa条带,建议使用膜制备物(Masilamani et al., 1999)
ELISA:0.5-1.0 mg/mL,使用1 mg/mL对照肽包被板。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
这种上皮钠通道β抗体经验证可用于ELISA、WB检测上皮钠通道-β。
外觀
亲和纯化免疫球蛋白,溶于含0.1% BSA的PBS中。
儲存和穩定性
收到货后,在-20°C下以未稀释等分试样可保存长达6个月。应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Xiao Sun et al.
EMBO molecular medicine, 10(10) (2018-08-30)
The shift of cytokine profile from anti- to pro-inflammatory is the most recognizable sign of labor, although the underlying mechanism remains elusive. Here, we report that the epithelial sodium channel (ENaC) is upregulated and activated in the uterus at labor
L R E Pedersen et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 206(2), 142-149 (2012-06-12)
We wished to determine the effect of continuous β-receptor stimulation on alveolar fluid clearance and to elucidate the mechanisms behind this effect. Alveolar fluid clearance was measured in anaesthetized rats pretreated for 72 h with the β-agonist isoproterenol (200 μg kg(-1) h(-1) sc)
Takahiro Masuda et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 315(3), F653-F664 (2018-05-24)
The chronic intrinsic diuretic and natriuretic tone of sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors is incompletely understood because their effect on body fluid volume (BFV) has not been fully evaluated and because they often increase food and fluid intake at the