主要文件
AB3152
Sigma-Aldrich
抗双调蛋白抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
AR, CRDGF, KAF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AREG(374)
特異性
识别18.5-22.5kD的糖蛋白,经鉴定其为双调蛋白(AR)。该抗体对抗AR区,该区域结合肝素,并且对于AR有高度的度特异性。它与EGF、TGFα或HB-EGF没有交叉反应。在体外,AR可作为自分泌生长的刺激剂,引起结肠癌细胞、正常和致癌基因转化的哺乳动物上皮细胞、宫颈癌细胞、前列腺癌细胞和角化细胞的增殖。AR 在人胎盘和鼠乳腺的发育中起重要作用。
免疫原
对应于人源分泌性双调蛋白的aa 26-44的19聚体合成肽。
應用
免疫沉淀(使用蛋白 A) Ab 10μg/mg 蛋白裂解液
蛋白质印迹: Ab 5μg/ml 室温下2小时。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经化学 & 神经营养因子
研究类别
神经科学
该抗双调蛋白抗体经过验证可用于ELISA、IP、WB 中检测双调蛋白。
外觀
形式:纯化
通过蛋白 A 色谱纯化的兔抗血清免疫球蛋白。 溶于10mM PBS (pH 7.4)、含0.2% BSA和 15mM 叠氮化钠的液体
儲存和穩定性
以未稀释的等分形式可在2-8°C冷藏保存长达12个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2