抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
feline, rat, human, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PPOX(5498)
特異性
小鼠食欲素A 最近已经报告了几种与进食行为有关的肽。 食欲素(食欲素-A和食欲素-B)是在下丘脑中选择性表达的下丘脑神经肽家族(Sakurai et al.1998)。 食欲素-A和食欲素-B通过蛋白水解裂解衍生自相同的前体(前体-食欲素)。 前体食欲素是一种130 aa的肽,具有假定的33 aa分泌序列,疏水核心,其后是带有小极性侧链的残基。 在脑中检测到该表达,在睾丸中检测到很小程度的表达(Sakurai et al.1998)。 这些神经肽结合并激活两个密切相关的食欲素受体-G蛋白偶联受体(GPCR)OX1R和OX2R。
免疫原
小鼠食欲素A氨基末端附近的18个氨基酸的肽。免疫原序列在人、大鼠、猪、绵羊、牛和犬中相同,与鸡有81%同源性。
應用
研究子类别
代谢的CNS控制
昼夜节律性&睡眠
代谢的CNS控制
昼夜节律性&睡眠
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:使用化学发光技术为1-10μg/mL ELISA:1:10,000-1:100,000,每孔使用5-100 ng对照肽。 注: 食欲素A是3.5kDa蛋白。 相应地调节SDS-PAGE凝胶和泳道尺寸标志物。
免疫组化:以ABC检测处理冷冻 4% PFA组织 (Wagner et al 2000)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
免疫组化:以ABC检测处理冷冻 4% PFA组织 (Wagner et al 2000)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
该抗食欲素A抗体经过验证可用于 ELISA、WB检测食欲素A。
外觀
溶于 PBS (pH 7.4)、含0.1% BSA和 0.1% 叠氮化钠的液体
儲存和穩定性
以未稀释的等分试样在-20°C下冷冻保存长达12 个月。应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Hypothalamus-olfactory system crosstalk: orexin a immunostaining in mice.
Frontiers in Neuroanatomy null
Organization and number of orexinergic neurons in the hypothalamus of two species of Cetartiodactyla: a comparison of giraffe (Giraffa camelopardalis) and harbour porpoise (Phocoena phocoena).
Journal of Chemical Neuroanatomy null
Scientific reports, 13(1), 20245-20245 (2023-11-21)
It has been suggested that stress responses induced by fasting have analgesic effects on nociception by elevating the levels of stress-related hormones, while there is limited understanding of pain control mechanisms. Here, we investigated whether acute or intermittent fasting alleviates
Neuroscience, 164(2), 629-640 (2009-08-26)
Orexin-A, synthesized by neurons of the lateral hypothalamus helps to maintain wakefulness through excitatory projections to nuclei involved in arousal. Obvious changes in eye movements, eyelid position and pupil reactions seen in the transition to sleep led to the investigation