AB19027
抗 ADAM 17 抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
A disintegrin and metalloproteinase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17 (tumor necrosis factor, alpha,converting enzyme), CD156b antigen, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse
物種活性(以同源性預測)
rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ADAM17(6868)
一般說明
ADAM17,也称为 TNF-α 转化酶或 TACE,最初是从人类上皮细胞中克隆出来的。肿瘤坏死因子α是一种促炎性细胞因子,有助于多种炎症性疾病反应和程序性细胞死亡。TNF-α 是作为 26kda 的 II 型膜结合前体合成的,通过转化酶裂解产生分泌的 17K 成熟 TNF-α。研究人员最近纯化了 TNF-α 转换酶 (TACE) 蛋白,并由多个小组分别克隆了人和小鼠 TACE cDNA (1-3)。ADAM 蛋白结构相似,具有信号序列、金属蛋白酶结构域(在某些 ADAM 中无活性)、解整合素结构域、富含半胱氨酸的结构域、EGF 样重复、I 型跨膜和细胞质结构域。ADAM17 是含有解整合素样结构域 (ADAM) 的金属蛋白酶家族的成员,已知 ADAM17 可将 TNF α 三聚体从膜附着的前体加工成可溶形式。ADAM17 含有典型的 HExxHxxxxxH 锌金属蛋白酶基序,并已被证明具有蛋白水解活性,可切割 TNF 前体以及 TNF p75 受体、骨髓前体蛋白、淀粉样斑蛋白、L 选择素和 TGF α,使 ADAM17 成为“脱落酶”。报告显示,人类乳腺肿瘤样本中 ADAM17 的表达是预后不良的指标。
特異性
TACE 是一种膜结合金属蛋白酶解整合素。ADAM 17 还处理其他细胞表面蛋白,包括 TNF 受体、TGF α、L-选择素粘附分子和淀粉样蛋白前体 (APP) 的 α 裂解 (4,5)。ADAM 17 mRNA 在多种人类和小鼠组织中表达。
免疫原
针对对应于人 TACE (1,2) 氨基酸 807-823 的肽而产生。该序列与小鼠和大鼠 TACE 的序列有一个氨基酸不同。(3)。
應用
使用经过验证可用于蛋白质印迹和免疫细胞化学的抗 ADAM 17 抗体检测 ADAM 17。
研究子类别
MMPs & TIMPs
MMPs & TIMPs
研究类别
细胞结构
细胞结构
蛋白质印迹:
使用先前批次的 1:500 - 1:2,000 稀释液。HeLa 或 Jurkat 全细胞裂解物可用作阳性对照,可检测到 80 至 130 kDa 的条带,这些条带可能代表成熟蛋白、前体和糖基化 TACE。
免疫细胞化学:
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
使用先前批次的 1:500 - 1:2,000 稀释液。HeLa 或 Jurkat 全细胞裂解物可用作阳性对照,可检测到 80 至 130 kDa 的条带,这些条带可能代表成熟蛋白、前体和糖基化 TACE。
免疫细胞化学:
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
品質
通过免疫细胞化学对 A431 细胞进行常规评估。
免疫细胞化学分析: 使用兔抗 ADAM 17 多克隆抗体对 A431 进行共聚焦荧光分析。
免疫细胞化学分析: 使用兔抗 ADAM 17 多克隆抗体对 A431 进行共聚焦荧光分析。
標靶描述
80 至 130 kDa
外觀
在含有 PBS 和 0.02% 叠氮化钠的缓冲液中纯化的兔多克隆抗体。
形式:纯化
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20°C下稳定保存1年。
使用建议:
接收后,在取下盖子之前,离心小瓶并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
使用建议:
接收后,在取下盖子之前,离心小瓶并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
人类细胞裂解物-全细胞(MDA-MB231 细胞系)
人类细胞裂解物-全细胞(MDA-MB231 细胞系)
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Journal of the American Heart Association, 7(19), e010427-e010427 (2018-10-30)
Background Dilated cardiomyopathy (DCM) is a common cause of heart failure in adult and pediatric patients, but the underlying mechanism may vary in adults and children, with few studies conducted to date. The objective of the present study was to
EMBO molecular medicine, 9(10), 1366-1378 (2017-09-01)
We have characterised the proteolytic cleavage events responsible for the shedding of triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) from primary cultures of human macrophages, murine microglia and TREM2-expressing human embryonic kidney (HEK293) cells. In all cell types, a
The FEBS journal, 284(5), 742-753 (2017-01-20)
The association between hypertension and an increased risk for Alzheimer's disease (AD) and dementia is well established. Many data suggest that modulation of the renin-angiotensin system may be meaningful for the prevention and therapy of neurodegenerative disorders, in particular AD.
Oncotarget, 8(42), 72584-72596 (2017-10-27)
ADAM17, a prominent member of the "Disintegrin and Metalloproteinase" (ADAM) family, is an important regulator of endothelial cell proliferation and cell survival. The protease controls vital cellular functions through cleavage of growth factors, cytokines and their receptors including transforming growth
Medical microbiology and immunology, 209(4), 461-471 (2020-05-10)
Human papillomaviruses (HPV) are causative agents of various tumours such as cervical cancer. HPV binding to the cell surface of keratinocytes leads to virus endocytosis at tetraspanin enriched microdomains. Complex interactions of the capsid proteins with host proteins as well