主要文件
AB1058
Sigma-Aldrich
抗乙型流感抗体
Chemicon®, from goat
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
goat
品質等級
抗體表格
purified antibody
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
特異性
乙型流感病毒,纯化病毒粒子。 与猴肾细胞无反应。
与甲型流感病毒、副流感病毒(1-3型)、呼吸道合胞病毒或腺病毒无交叉反应。
免疫原
乙型流感山形株
應用
ELISA
荧光显微镜检查
免疫印迹;未煮沸的样品仅在1mM DTT和2%SDS中。
免疫组化。
IFA: >1:1,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
本抗流感B抗体可用于ELISA、IF、WB、IH检测。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
IgG组分。 溶于PBS(0.01 M,pH 7.2)的液体,含0.1%叠氮化钠>纯度95%。
形式:纯化
儲存和穩定性
在+2-8°C下保存3个月,或在-20°C下分装保存长达12个月。 应避免反复冻/融循环。 在柔和光线下储存。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Donald Y M Leung et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 139(5), 1575-1582 (2017-02-18)
Antibody responses to the inactivated seasonal influenza vaccine in patients with atopic dermatitis (AD) have not been carefully characterized. The primary objective of this study was to compare antibody responses to intradermal vaccination in participants with moderate/severe AD with those
Bral1: its role in diffusion barrier formation and conduction velocity in the CNS.
Bekku, Y; Vargova, L; Goto, Y; Vorisek, I; Dmytrenko, L; Narasaki, M; Ohtsuka, A; Fassler et al.
The Journal of Neuroscience null
Brevican distinctively assembles extracellular components at the large diameter nodes of Ranvier in the CNS.
Yoko Bekku,Uwe Rauch,Yoshifumi Ninomiya,Toshitaka Oohashi
Journal of Neurochemistry null