材料
stainless steel
品質等級
針尺寸
2.0 mm
無菌
sterile
產品線
NovaSeptum®
製造商/商標名
NovaSeptum®
高度
260–460 mm
長度
250 mm
寬度
280 mm
重量
0.5 kg
應用
sterile sampling
相容性
for use with 9-port Holder TC 64 for NAC-USI, NAC-USM
一般說明
Device Configuration: Multi-sampling
法律資訊
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany