主要文件
96220500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 500
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
產品線
Vantage
參數
temp. range at 2-40 °C
技術
protein purification: suitable
長度
50 cm (19.7 in.)