主要文件
96160500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 500
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
eCl@ss:
32011301
产品线
Vantage
参数
temp. range at 2-40 °C
技术
protein purification: suitable
长度
50 cm (19.7 in.)