Key Documents
96100007
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
製造商/商標名
Vantage
技術
protein purification: suitable
直徑
1.6 cm (0.6 in.)