主要文件
9060-HK
Sigma-Aldrich
Mouse/Human Adiponectin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
共軛
125Iodine
品質等級
標籤
125Iodine labeled
NCBI登錄號
UniProt登錄號
基因資訊
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... ADIPOQ(11450)
一般說明
Radioactivity: <3 μCi
應用
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
儲存和穩定性
2–8 °C
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
7 - Radioactive Substances
水污染物質分類(WGK)
WGK 1