主要文件
9011-M
Sigma-Aldrich
人胰岛素
别名:
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116012
eCl@ss:
32160405
生物源
human
品質等級
標籤
125Iodine labeled
形狀
solid
NCBI登錄號
UniProt登錄號
一般說明
放射性:<5 μCi
这些碘化激素经HPLC纯化,每月新鲜制备。
應用
研究类别
全部
适当标记水合缓冲液(如果试剂盒更换或选择的检测缓冲液)
儲存和穩定性
2–8 °C
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2