主要文件
8.57008
Sigma-Aldrich
DNA合成氧化试剂
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
别名:
0.05M碘吡啶溶液, Novabiochem®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.22
品質等級
200
300
產品線
Novabiochem®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
製造商/商標名
Novabiochem®
轉變溫度
flash point 20.0 °C
密度
0.99 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
一般說明
可直接使用的预混块剂
  • 857008.1000: 兼容Cytiva ÄKTA DNA合成器。独立于仪器(GL-45 Neck Finish)
  • 857008.2500: 兼容Cytiva ÄKTA DNA合成器。独立于仪器(GL-45 Neck Finish)
  • 857008.4000: 兼容MerMade DNA合成器。独立于仪器(38mm Neck Finish)
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F
閃點(°C)
20.0 °C