Key Documents
8.57006
Sigma-Aldrich
DNA合成封端试剂B2
60% Lutidine in MeCN (v/v), Novabiochem®
别名:
60%二甲基砒啶MeCN溶液(v/v),Novabiochem®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352401
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
製造商/商標名
Novabiochem®
轉變溫度
flash point 10.0 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
一般說明
可直接使用的封端剂
  • 857006.0500: 兼容Cytiva ÄKTA DNA合成器。直接粘附到仪器(GL-45 Neck Finish)。
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F
閃點(°C)
10.0 °C