主要文件
8.43970
Sigma-Aldrich
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
for synthesis
别名:
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13NO2S
CAS号:
分子量:
199.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
201-275-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
63-65 °C
轉變溫度
flash point 127 °C
密度
1.26 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3